Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR-Mixe
Artikelnummer. 11817682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen
Packungsgröße:
400 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11817682 1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11817682 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1133A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • ABsolute qPCR-Mix (kein ROX) enthält 2X Mastermix und keinen passiven Referenzfarbstoff
  • ABsolute qPCR ROC (500 nm) Gemisch enthält 2x Mastergemisch, der durch eine hohe ROX-Konzentration ergänzt wird
  • ABsolute qPCR-Mix mit niedrigem ROX enthält 2X Mastermix, der durch eine niedrige ROX-Konzentration ergänzt wird
  • ABsolute qPCR-Kapillarmischung enthält 2X Mastermix, der für Kapillarinstrumente optimiert ist
ABsolute qPCR-Mixe sind für die Verwendung mit Hybridisierungssonden optimiert.
ABsolute qPCR-Gemische sind optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthalten alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Templates und Primern/Sonden. Der 2X Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer, der eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit bietet. ABsolute qPCR-Gemische sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Thermo Scientific ABsolute qPCR-Gemische sind optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthalten alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Templates und Primern/Sonden. Der 2X Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer, der eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit bietet. ABsolute qPCR-Gemische sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Besondere Eigenschaften
•Hohe Sensitivität & Spezifität – die Mastergemische enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
•Reproduzierbarkeit – alle Gemische werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
•Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
Anwendungen
• Genexpressionsanalyse
• siRNA-Validierung
• Genotypisierung
Enthält
• ABsolute qPCR-Mix (kein ROX) enthält 2X Mastermix und keinen passiven Referenzfarbstoff
• ABsolute qPCR ROC (500 nm) Gemisch enthält 2x Mastergemisch, der durch eine hohe ROX-Konzentration ergänzt wird
• ABsolute qPCR-Mix mit niedrigem ROX enthält 2X Mastermix, der durch eine niedrige ROX-Konzentration ergänzt wird
• ABsolute qPCR-Kapillarmischung enthält 2X Mastermix, der für Kapillarinstrumente optimiert ist
Gefahren: Keine
> Lagerbedingungen: -20 °C
> Lagerungshinweise: Beachten Sie, dass ROX-Farbstoff lichtempfindlich ist; die Belichtung sollte minimiert werden.
Genexpressionsanalyse, siRNA-Validierung und Genotypisierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.