Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Artikelnummer. 10137693 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
400 Reaktionen
Artikelnummer. 10137693
Marke: Thermo Scientific™ AB1162B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ist optimiert für Chemie mit SYBR Green und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern.
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
  • Hohe Sensibilität & Spezifität – die Mastermixe enthalten das patentierte Heißstartenzym Thermo-Start DNA-Polymerase
  • Optimierter Puffer mit SYBR Green
  • Reproduzierbarkeit – alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • Großer dynamischer Bereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix (2x)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie ABsolute
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Kompatibilität qPCR-Cycler
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 16 × 1,25 ml