Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR-Mischung, SYBR Green, kein ROX
Artikelnummer. p-7182872
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
Artikelnummer. 11827692
Marke: Thermo Scientific™ AB1158B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ist optimiert für Chemie mit SYBR Green und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern.
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
  • Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green Mixes sind für die SYBR Green Chemie optimiert und enthalten alle Komponenten, die für die Durchführung der quantitativen PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern
  • Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
  • ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich
  • Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich
Überblick
  • Hohe Empfindlichkeit & Spezifität – Die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
  • Optimierter Puffer mit SYBR Green
  • Reproduzierbarkeit – Alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Green Mix (2x)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Produktlinie ABsolute
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Kompatibilität qPCR-Cycler
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 16 × 1,25 ml