Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Beschreibung
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
- Hohe Sensibilität & Spezifität – die Mastermixe enthalten das patentierte Heißstartenzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer mit SYBR Green
- Reproduzierbarkeit – alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Großer dynamischer Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •1 x 5 ml ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix (2X) • 100 μl MgCl2 (1M) Bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Produktlinie | ABsolute |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Menge | 400 reactions |
| Mehr anzeigen |