Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Artikelnummer. 11857682
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11857682 400 Reaktionen 400 Reaktionen
11847682 1600 Reaktionen 1600 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11857682 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1139A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ist optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern/Sonden.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
  • Hohe Sensitivität und Spezifität – die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
  • Reproduzierbarkeit – alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
•1 x 5 ml ABsolute qPCR QPCR ROX Mix (2X)
Lagerung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie ABsolute
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 400 reactions
Ausreichend für 400 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 5 ml