Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, no ROX
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
- Thermo Scientific ABsolute qPCR-Mischungen sind für die Verwendung mit Hybridisierungssonden optimiert
- Sie enthalten alle notwendigen Komponenten für eine quantitative PCR, außer Template und Primer/Sonden
- Der 2x-Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer für hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
- ABsolute qPCR-Mischungen sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff
- Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Besondere Eigenschaften
- Hohe Sensitivität und Spezifität – die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Reproduzierbarkeit – alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
- Anwendungen - Genexpressionsanalyse, siRNA-Validierung und Genotypisierung
Alternatives Produkt
- Testen Sie das TaqMan Fast Advanced Mastermix (4444963), unser leistungsstärkstes sondenbasiertes Mastermix.
- Für den TaqMan Fast Advanced Mastermix haben wir das Beste aus dem ABsolute QPCR-Mix mit zusätzlichen Funktionen für Ihre Genexpressionsanalyse kombiniert
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •16 x 1,25 ml ABsolute QPCR Mix (2X) Lagerung bei -20 °C |
| Beschreibung | ABsolute QPCR Mix, QPCR mix; 1,25 ml-Fläschchen; 800 Reakt. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon |
| Produktlinie | ABsolute |
| Mehr anzeigen |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.