Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, no ROX
Artikelnummer. 11807682
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11807682 1600 Reaktionen 1600 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11807682 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1132B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
  • Thermo Scientific ABsolute qPCR-Mischungen sind für die Verwendung mit Hybridisierungssonden optimiert
  • Sie enthalten alle notwendigen Komponenten für eine quantitative PCR, außer Template und Primer/Sonden
  • Der 2x-Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer für hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
  • ABsolute qPCR-Mischungen sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff
  • Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Besondere Eigenschaften
  • Hohe Sensitivität und Spezifität – die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
  • Reproduzierbarkeit – alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
  • Anwendungen - Genexpressionsanalyse, siRNA-Validierung und Genotypisierung
Alternatives Produkt
  • Testen Sie das TaqMan Fast Advanced Mastermix (4444963), unser leistungsstärkstes sondenbasiertes Mastermix.
  • Für den TaqMan Fast Advanced Mastermix haben wir das Beste aus dem ABsolute QPCR-Mix mit zusätzlichen Funktionen für Ihre Genexpressionsanalyse kombiniert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
•16 x 1,25 ml ABsolute QPCR Mix (2X)
Lagerung bei -20 °C
Beschreibung ABsolute QPCR Mix, QPCR mix; 1,25 ml-Fläschchen; 800 Reakt.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Produktlinie ABsolute
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 16x 1,25 ml-Fläschchen; 800x 50 μl-Reaktionen
Ausreichend für 1600 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 1,25 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.