Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR Master Mixes für probenbasierten Nachweis
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
252.00 CHF - 4120.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles
Aktivierungszeit heated to 95°C for 15 minutes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11837682
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-1138/A
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 1.25mL vial; 100 rxns 2 x 1.25mL vials; 100 x 50µL rxns Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12687546
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-1139/B
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 5mL Vial; 2000 rxns 10 x 5mL vials; 2000 x 50µL rxns Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
ABsolute qPCR Master Mixes are designed to achieve the most consistent and reproducible data across all QPCR platforms. Proprietary additives give enhanced and consistent end point readings as well as low Ct values. All mixes contain Thermo-Start Taq DNA Polymerase, for increased specificity, and dTTP for increased reaction efficiency and sensitivity (low Ct).
  • Maximum specificity—Chemically-modified Thermo-Start™ Taq remains completely inactive until heated to 95°C for 15 minutes, thereby preventing nonspecific amplification
  • Improved efficiency—The use of dTTP in place of dUTP increases reaction efficiency by approximately 5% and therefore reduces reaction time
  • Increased sensitivity—The combination of Thermo-Start Taq and dTTP increases sensitivity and allows for detection of low copy number templates
  • Instrument specific—Individually optimized qPCR mixes designed for all major qPCR / Real-Time PCR instruments
  • Reproducible results—All mixes undergo extensive quality control testing to ensure batch-to-batch consistency
  • Simple protocol—Master mix format reduces protocol steps and minimizes risk of pipetting errors and sample contamination
Includes:
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated)
Recommended for:
Ideal for qPCR analysis in molecular biology applications, including gene expression and SNP typing
Spezifikation
Spezifikation
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles
heated to 95°C for 15 minutes
Dokumentation
Product Certifications
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.