Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR Master Mixes für probenbasierten Nachweis
Artikelnummer. 11837682 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 1.25mL vial; 100 rxns
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 5mL Vial; 2000 rxns
Menge:
10 x 5mL vials; 2000 x 50µL rxns
2 x 1.25mL vials; 100 x 50µL rxns
Packungsgröße:
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Artikelnummer. 11837682
Marke: Thermo Scientific™ AB1138/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
ABsolute qPCR Master-Gemische wurden für konsistente und am besten reproduzierbaren Daten über alle qPCR-Plattformen hinweg entwickelt. Firmeneigene Zusatzstoffe bieten verbesserte und gleichbleibende Endpunktwerte sowie niedrige Ct-Werte. Alle Mischungen enthalten Thermo-Start Taq DNA-Polymerase für erhöhte Spezifität, sowie dTTP für erhöhte Reaktionseffizienz und Empfindlichkeit (niedrige Ct).
  • Maximale Spezifität—Chemisch modifiziertes Thermo-Start™ Taq bleibt vollständig inaktiv, bis es 15Minuten lang auf 95° C erhitzt wird, wodurch eine unspezifische Amplifikation verhindert wird
  • Verbesserte Effizienz—Die Verwendung von dTTP anstelle von dUTP erhöht die Reaktionseffizienz um ca. 5 % und reduziert somit die Reaktionszeit
  • Höhere Empfindlichkeit—Die Kombination von Thermo-Start Taq und dTTP erhöht die Empfindlichkeit und ermöglicht die Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl
  • Gerätespezifisch—Individuell optimierte qPCR-Mischungen für alle wichtigen qPCR-/Echtzeit-PCR-Geräte
  • Reproduzierbare Ergebnisse—Alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten
  • Einfaches Protokoll—Das Mastergemisch-Format reduziert Protokollschritte und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und Probenkontamination
Im Lieferumfang enthalten:
ABsolute qPCR Puffer (Thermo-Start DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, passiver ROX™ Referenzfarbstoff (nur in ROX Mischungen)), separates ROX Fläschchen (nur in angegebenen Kits)
Empfohlen für:
Ideal für die qPCR-Analyse in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Genexpression und SNP-Typisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles
Beschreibung Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 1.25mL vial; 100 rxns
Menge 2 x 1.25mL vials; 100 x 50µL rxns
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA analysis
Aktivierungszeit heated to 95°C for 15 minutes
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.