Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial
Artikelnummer. 11832153
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11832153 400 Reaktionen 400 Reaktionen
10657123 1600 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11832153 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB4137A
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ABsolute Blue qPCR-Mixe nutzen das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
Thermo Scientific™ ABsolute blaue qPCR-Gemische enthalten einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und eine schnelle und einfache Überprüfung ermöglicht, ob der Mastermix abgegeben wurde.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar – erhältlich mit verschiedenen Konzentrationen des passiven Referenzfarbstoffs ROX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
•1 x 1,25 ml Absolute Blue QPCR-Mix (2 x)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
• 25 μl ROX-Referenzfarbstoff (1 mM)
Bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 400 reactions
Ausreichend für 400 Reaktionen
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 5 ml