Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Artikelnummer. 11852163
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11852163 400 Reaktionen 400 Reaktionen
11842163 1600 Reaktionen 1600 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11852163 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB4167A
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 1x 5 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix (2X)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
• 25 μl ROX-Referenzfarbstoff (1 mM)
Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl.
Lagerung bei -20 °°C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 400 reactions
Ausreichend für 400 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Kompatibilität Blockbasierte qPCR-Geräte
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 5 ml