Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Marke:  Thermo Scientific™ AB4166B
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842163
  • 2955.00 CHF / 1600 Reaktionen
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix (2x)
• 100 μl MgCl2 (1M)
• 25 μl ROX-Referenzfarbstoff (1 mM)
Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 μL.
Lagerung bei -20 °°C
Rörchen
qPCR
Standard
ABsolute Blue
1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Blockbasierte qPCR-Geräte
1600 Reaktionen
16 × 1,25 ml
SYBR
Hoch
Taq DNA-Polymerase
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
2X
DNA, dsDNA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.