Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Artikelnummer. 11882163
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 11882163
Marke: Thermo Scientific™ AB4219B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X)
Sufficient for 1600 x 25 μL reactions.
Store at -20°C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Ausreichend für 1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Kompatibilität qPCR-Cycler
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 16 x 1,25 ml