Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, ROX
Artikelnummer. 11862153
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 11862153
Marke: Thermo Scientific™ AB4138B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ABsolute Blue qPCR-Mixe nutzen das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
Thermo Scientific™ ABsolute blaue qPCR-Gemische enthalten einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und eine schnelle und einfache Überprüfung ermöglicht, ob der Mastermix abgegeben wurde.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar – erhältlich mit verschiedenen Konzentrationen des passiven Referenzfarbstoffs ROX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute Blue QPCR ROX-Mix (2X)
Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 20 mL