Learn More
(+)-Abscisinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16328297 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16328297 100 mg 100 Milligramm
16338297 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16328297 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.45 CHF
    65.65 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 12.80 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21293-29-8
Summenformel C15H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
InChI-Schlüssel JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
IUPAC-Name (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Abscisic acid
Schmelzpunkt 160.0°C to 163.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 12
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aq. nahco3, chloroform, acetone, ethyl, acetate, ether, ethanol, slightly soluble in benzene., sparingly soluble in petroleum ether
Formelmasse 264.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Abscisic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Abscisic acid