Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
Artikelnummer. p-8009247
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
17 cm
20 cm
34 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11813232
Marke: Esculape Laboratoire™ 720 01 02
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 20 cm
Länge (metrisch) 26 cm
Produkttyp First Aid Kit
Farbe Blue
Material ABS
Enthält 2 Gas band 3m x 7cm, 2 Extensible web 3m x 7cm, 3 Anti-compress shots, 10 Sterile compresses 20 x 20, Doigtier, Guide first aid, 6 number of clips, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, Sterile pressure dressing 2.5 x 6c
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 8.5 cm