Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
Artikelnummer. 11813232
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
17 cm
20 cm
34 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
11813232 20 cm 1 Stück
11823232 34 cm 1 Stück
11803232 17 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11813232 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 720 01 02
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 20 cm
Länge (metrisch) 26 cm
Produkttyp First Aid Kit
Farbe Blue
Material ABS
Enthält 2 Gas band 3m x 7cm, 2 Extensible web 3m x 7cm, 3 Anti-compress shots, 10 Sterile compresses 20 x 20, Doigtier, Guide first aid, 6 number of clips, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, Sterile pressure dressing 2.5 x 6c
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 8.5 cm