Learn More
Abnova™ Gewebe-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit
Artikelnummer. 16052378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16052378 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16052378 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. U0066.1Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    661.00 CHF
    651.99 CHF / 1 Sets
    Sparen 9.01 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewebe-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit wurde speziell für die Reinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von tierischen und paraffineingebetteten Geweben entwickelt.
  • Gewebeproben können mit dem mitgelieferten Mikrostößel effizient in einem Mikrozentrifugenröhrchen homogenisiert werden
  • Detergenzien und chaotropes Salz werden zur Lyse von Zellen und zur Inaktivierung der RNase mit einer optionalen In-column-DNase-Behandlung verwendet
  • Das Verfahren erfordert keine Phenolextraktion oder Alkohol-Fällungsmittel und kann innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen werden
  • Die gereinigte RNA ist gebrauchsfertig für RT-PCR, Northern Blotting, Primer-Extension und cDNA-Bibliothekskonstruktion
  • Trockene Lagerung bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) über mindestens 9 Monate, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird
  • Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Gewebe-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit wurde speziell für die Reinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von tierischen und paraffineingebetteten Geweben entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung
Enthält 60 ml RB-Puffer, 50 ml W1-Puffer, 25 ml Waschpuffer (100 ml Ethanol hinzufügen), 15 ml RNase-freies Wasser, Filtersäule, RB-Säule, 2 ml-Sammelröhrchen, Mikropestle
Produkttyp Gewebe-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit
Menge 1 Kit