Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Streptavidin
Beschreibung
Alle Produkte der M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs sind so konzipiert, dass sie von einer der wichtigsten Lichtquellen, die in Durchflusszytometern verwendet wird, maximal angeregt werden. Im Vergleich zu Phycobiliprotein-Tandems bietet die M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs außerdem eine bessere Photostabilität, höhere Konjugationsausbeute und geringe pH-Empfindlichkeit, was sie zur idealen Wahl für Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen macht. Ideal für die Beschriftung mit Streptavidin für Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen. Für die meisten fluoreszierenden Streptavidin-Anwendungen ist eine Konzentration von 1 bis 20 g/ml ausreichend. Die optimale Arbeitsverdünnung ist vom Endbenutzer festzulegen.
- Molarer Extinktionkoeffizient: ≥50,000 M-1cm-1
- Empfohlene Anregung: Grün (532 nm)
- Anregung (max.): 523 nm
- Emission (max.): 617 nm
- Löslichkeit: Wasser
- Lagerungspuffer: Wasser
Anwendung: Konjugation, Durchflusszytometrie
Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoreszenzfarbstof f620-M mit Streptavidin-Konjugat. Alle Produkte der M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs sind so konzipiert, dass sie von einer der wichtigsten Lichtquellen, die in Durchflusszytometern verwendet wird, maximal angeregt werden. Im Vergleich zu Phycobiliprotein-Tandems bietet die M-Serie des Fluoreszenzfarbstoffs außerdem eine bessere Photostabilität, höhere Konjugationsausbeute und geringe pH-Empfindlichkeit, was sie zur idealen Wahl für Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen macht. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konjugation, Durchflusszytometrie |
| Menge | 100 μg |
| Produkttyp | Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Streptavidin |
| Lagerungspuffer | Wasser |
| Inhalt und Lagerung | Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden. Geben Sie ddH2O mit 0,1 % BSA in das Fläschchen, um eine 1 mg/ml-Stammlösung zu erhalten. Diese rekonstituierte Lösung bleibt 2 Monate lang stabil, wenn sie in Gegenwart von 2 mM Natriumazid gelagert und bei 4°°C vor Licht geschützt wird. Für eine längere Lagerung die rekonstituierte Lösung in Aliquote für den einmaligen Gebrauch aufteilbar oder ohne Aliquotierung gleiches Volumen an Glycerin zugeben und bei -20°°C vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Fluoreszenzfarbstoff 620-M – Streptavidin |
| Emission | 617 |
| Anregung | 523 |
Nur für Forschungszwecke (RUO).