Learn More
Abnova™ CEN4q (Cy5) FISH-Sonde
Artikelnummer. 16022615
Click to view available options
Menge:
20 μl
Packungsgröße:
20 Mikroliter
Artikelnummer. 16022615
Marke: Abnova™ FC0035.20uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
FISH-Hybridisierungspuffer (80 μl)
Markierte FISH-Sonden als chromosomale Marker unter Verwendung der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Marker oder Farbstoff Cy5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Enthält FISH-Hybridisierungspuffer (80 ul)
Land/Region Gehäuse 4q12
Sonde Gehäuse CEN4q
Produkttyp CEN4q (Cy5) FISH-Sonde
Menge 20 μl