Learn More
Abnova™ Gesamt-RNA-Aufreinigungskit für Blut/Kulturzellen
Artikelnummer. 16032378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16032378 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16032378 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. U0064.1Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 CHF
    714.88 CHF / 1 Sets
    Sparen 10.12 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Gesamt-RNA-Aufreinigung-Kit für Blut/kultivierte Zellen wurde speziell für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus frischem Vollblut und kultivierten tierischen Zellen entwickelt.
  • Das Kit wurde speziell für die Reinigung von Gesamt-RNA aus frischem Vollblut und kultivierten Zellen entwickelt
  • Das gesamte Verfahren kann in 30 Minuten abgeschlossen werden
  • Zu den Anwendungen gehören RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension, mRNA Selection und cDNA Synthesis
  • Ertrag von 5–30 μg
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Das Gesamt-RNA-Aufreinigung-Kit für Blut/kultivierte Zellen wurde speziell für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus frischem Vollblut und kultivierten tierischen Zellen entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung
Enthält 200 ml RBC-Lysepuffer, 60 ml RB-Puffer, 30 ml RT-Puffer, 50 ml W1-Puffer, 25 ml Waschpuffer (100 ml Ethanol hinzufügen), 6 ml RNase-freies Wasser, RB-Säule, 2 ml-Sammelröhrchen
Produkttyp Gesamt-RNA-Aufreinigungskit für Blut/Kulturzellen
Menge 1 Kit