Learn More
Abnova™ 3-Farben-FISH-Sonde (Chromosom 21, X und Y)
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung pränataler chromosomaler Abberationen mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FM0005.200uL
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
3-farbige FISH-Sonde (Chromosom 21, X und Y) |
FITC für Sonde 2, R6G für Sonde 1, Texas Red für Sonde 3 | |
CEN21q, R6G, CENXp, FITC, CENYq, Texas Red | |
200 μl |