Learn More
Invitrogen™ ABL1 [E255K] Recombinant Human Protein
The E255K mutant is a Gleevec resistant form of ABL1.
4170.00 CHF - 19680.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005148.2, E255K
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% NP-40, 2mM DTT and 50% glycerol
Molekulargewicht 125.4kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7420A
100μg
4170.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10251403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4182
1mg
19680.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005148.2, E255K
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% NP-40, 2mM DTT and 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
ABL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
125.4kDa
RUO - research use only
ABL1 E255K, ABL, c-ABL
Human
His Tag
Frozen