Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Cluster-Röhrchen-Gestelle mit Gitterreferenzierung
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0977
Additional Details : Gewicht : 1.49700kg
Artikelnummer. 11914794
  • 562.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABgene™ gitterbezogene Cluster-Röhrchengestelle enthalten einen verschließbaren Deckel und Silikon-Röhrchenstopfen für Sicherheit beim Transport.
  • 96 einzelne 0.65 oder 1.2 ml-Röhrchen
  • Alphanumerische Gitterreferenzierung, die in das Gestell und den Deckel eingegossen ist
  • Temperaturbereich von -170 °C bis +120 °C
  • Gestell für hohe Beanspruchung im Mikrotiterplattenformat unter Berücksichtigung von SBS-Stellfläche
  • Mit oder ohne Deckel stapelbar
  • Durch den offenen Boden haben automatisierte Systeme vollständigen Zugang zu den Mikroröhrchen — Jedes Röhrchen ist stabilisiert, damit es dem von automatisierten System ausgeübten Druck aushält
  • Zu den Versiegelungsmöglichkeiten gehören MULTISIP™ Septumstopfen, Silikonschlauchstopfen, Deckelstreifen für Aufbewahrungsplatten
Bestellhinweis:
Erhältlich in 10 Racks/Packung mit je 96 Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
1.2 ml-Cluster-Röhrchen-Gestell mit Gitterreferenzierung