Learn More
Thermo Scientific™ 1.2-ml-Lagerungsplatte
Optimieren Sie die Suspensionszellkultur mit diesen U-Boden-1.2-ml-Lagerungsplatten.
282.00 CHF - 457.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kann angepasst werden |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-freiANSI-konform |
Format | Standard |
Beschreibung | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Wellform | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10243223
|
Thermo Scientific™
AB-1127 |
Quadratisch | 1 Packungen | PCR Ready |
382.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12114172
|
Thermo Scientific™
AB-0564 |
Rund | 1 Packungen | PCR Ready |
457.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10544384
|
Thermo Scientific™
AB-0787 |
Rund | 50 Packungen | PCR Ready |
282.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10364463
|
Thermo Scientific™
AB-0564/K |
Rund | Individually Wrapped | PCR Ready |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Eigenschaften
- Die runde Wellform wurde für eine optimale Probenrückgewinnung entwickelt, die eckige Form zur Maximierung des Probenvolumens innerhalb des ANSI-Formats
- Jedes Well verfügt über einen eigenen Versiegelungsrand, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
- Wells mit U-Boden, ideal geeignet für die Probenresuspension
- Polypropylen (AB-1068, Polystyrol)
- Beständig gegen DMSO (100 %); Ethanol (100 %); Isopropanol (100 %)
- Geeignet für Autoklavieren (15 Minuten bei 121 °C) oder Gammabestrahlung
- Versiegelungsoptionen: Klebeversiegelung, Heißversiegelung, Lagerungsplatten-Kappen und Kappenstreifen sowie Lagerungsplatten-Dichtungsmatten
- Im Reinraum hergestellt
- ANSI-Format gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
Spezifikation
Kann angepasst werden | |
Standard | |
8 x 12 | |
Abgene™ | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
1200 μl | |
Reinraum | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-freiANSI-konform | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
-Well Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR Ready |