Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, raised chimney
Führen Sie die Post-PCR-Sequenzierung und Waschschritte in den größeren Wells dieser 384-Well PCR-Platte mit einem 40 µl-Well-Volumen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0937
543.72 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10374273
  • 1182.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In den Wells der 384-Well-Vollrandplatte können dank des zusätzlichen Volumens PCR-Nachbereitungen, wie Enzymverdau und Ethanolpräzipitation ausgeführt werden.
Besondere Eigenschaften
  • Hohes Chimney-Well-Design
  • Das erhöhte Well-Volumen eignet sich für Sequenzierungs- und Waschschritte
  • Well-Arbeitsvolumen: 40 µl
  • Abgeschrägte Ecke: A24
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
100 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
40 μl
25 μl
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
384
Standard