Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode und Twist-Lock
Artikelnummer. 12572627
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Röhrchen mit Schraubverschluss
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12572627 Röhrchen mit Schraubverschluss 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12572627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1248
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagerröhrchen mit Twist-Lock und 2D-Barcode sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben unter Laborbedingungen bis zu -80 °C.
Auf dem Boden jedes Thermo Scientific ABgene Twist-Lock Aufbewahrungsröhrchens mit Barcode ist ein einzigartiger 2D-Barcode, der eine sichere Identifizierung und Nachverfolgung der Proben ermöglicht, selbst unter den härtesten Laborbedingungen. Mit den 2D-Barcode-Lesegeräten der Thermo Scientific Reihe kann der 2D-Barcode jedes Röhrchens sofort decodiert werden. Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Datenexportoptionen Ihrer Wahl integriert werden. Sind die Probendaten erst einmal gespeichert, müssen Sie nur noch mithilfe der Suchfunktion der Datenbank nach dem Röhrchen suchen, um sofort auf Probeninformationen zugreifen und den Inhalt jedes einzelnen Lagerröhrchens bestimmen zu können.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Der 2D-Barcode ist selbst unter härtesten Laborbedingungen sichtbar und gut zu erkennen.
  • Mit den 2D-Barcode-Lesegeräten der Thermo Scientific Reihe kann der 2D-Barcode jedes Röhrchens sofort decodiert werden. Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Datenexportoptionen integriert werden.
  • Sind die Probendaten erst einmal gespeichert, müssen Sie nur noch mithilfe der Suchfunktion der Datenbank nach dem Röhrchen suchen, um sofort auf Probeninformationen zugreifen und den Inhalt jedes einzelnen Lagerungsröhrchens identifizieren zu können.
Überlegenes Design
  • Sparen Sie wertvollen Platz im Tiefkühlgerät durch ein innovatives, stapelbares Rack im 6 x 8 Mikrotiterplattenformat für 48 Röhrchen im Kryokonservierungsformat
  • Alphanumerisches Referenzgitter an Rack und Deckel identifizieren deutlich die Position des jeweiligen Lagerungsröhrchens.
  • Röhrchen mit Außengewinden verhindern Kontaminationen.
  • Der offene Rackboden ermöglicht das gleichzeitige Lesen aller Barcodes, so wird Zeit gespart und die Effizienz der Einfrier- und Auftauvorgänge erhöht
  • Im Gegensatz zu anderen Kunststoff- oder Kartonlagerungsboxen gewährleistet das stapelbare, sichere Rack ferner, dass Ihr Tiefkühlgerät aufgeräumt bleibt, was die Probenentnahme beschleunigt.
  • Das V-förmige Innendesign der Wells verringert das Totvolumen und verbessert die Probenrückgewinnung.
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Röhrchen wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
  • Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von ABgene Lagerungsröhrchen mit 2D Barcode auszuschließen
  • Jede Charge mit Lagerungsröhrchen ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten.
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben; Sofortige Probenidentifikation; Sichere Identifikation archivierter Proben; Sicherer Versand von Proben; Lagerung von Genomik-Proben, DMSO-gelösten Verbindungen; Verfolgung von Proben während der Herstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen mit Schraubverschluss
Beschreibung 2D Cypher Twist-Lock-Röhrchen
Kapazität (metrisch) 1.0 ml
Barcode 2D Barcode
Verpackungsmenge 5 Schachteln/Packung
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0338 fl oz.