Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Fast PCR-Platte, 24-Well
Erhöhen Sie die Stabilität und die erleichtern Sie die Handhabung mit Thermo Scientific™ ABgene™ 24-Well-PCR-Platten.
Marke: Thermo Scientific™ AB0624
203.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21896" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27260kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABgene 24-Well-PCR-Platten sind einfacher in der Anwendung als mehrere 8- oder 12-Well-Strips, da das Plattenformat die Versiegelung der Wells mit Klebefolie oder Strip-Deckeln ermöglicht und zudem die Stabilität erhöht und die Handhabung erleichtert.
- Praktisch vorgeschnitten in 24-Well Segmente
- Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
- Dünnwandiges Polypropylen
Spezifikation
Ohne Barcode | |
50 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
24 | |
Standard |