Learn More
Schuett Biotec™ Abflammpistole easyflame
Artikelnummer. 10594145
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10594145 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10594145 Lieferant Schuett Biotec™ Lieferanten-Nr. 3359102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.67 CHF
    233.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 131.84 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Gasbrenner
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beflammung und Sterilisation
Höhe (metrisch) 60 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 0,5 kg