Learn More
Abcam VHH Single Domain Anti-Rabbit IgG Fc, 250 uL
Artikelnummer. 32109611 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μL
Packungsgröße:
250 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109611 250 μL 250 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109611 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab218695250uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Llama Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ELISA, with 24 citations.
  • Host Species: Llama
  • Clonality: Monoclonal
  • Applications: IHC-P, WB, ELISA
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: Constituents: PBS, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification His Tag
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GD001
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Constituents: PBS, Sodium chloride
Gen Rabbit IgG
Wirtsspezies Llama
Reinigungsverfahren Affinity purification His Tag
Menge 250 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rabbit.
Zielspezies Rabbit
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Wirt Abk. Ll
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rb
Zielmolekül Rabbit IgG
Validierte Anwendung Abk. IHC-P, WB, ELISA