Beschreibung
- Host Species: Sheep
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | TRITC |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Wirtsspezies | Sheep |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |