Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (Alkaline Phosphatase) preadsorbed, 500 uL
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SB77e |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride |
| Gen | Ighg1 |
| Gensymbole | Ighg1 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Menge | 500 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |