Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SB73a |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride |
| Gen | Ighm |
| Gensymbole | Ighm |
| Wirtsspezies | Rat |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Protein A |
| Menge | 500 μL |
| Mehr anzeigen |