missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL

Artikelnummer. 32109351 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109351 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32109351 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab99624500uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Spezifikation

Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon JC5-1
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gen Iglc2
Gensymbole Iglc2
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül Iglc2, Mouse
Validierte Anwendung Abk. Flow Cyt, ICC/IF, ELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.