Learn More
Abcam Rat monoclonal Anti-Mouse IgG2a heavy chain (HRP) [LO-MG2a-9], 100 ug
Artikelnummer. 32117075 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117075 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117075 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab11571100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 3 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MG2a-9
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.01% Thimerosal (merthiolate), Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Mouse IgG2a
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül Mouse IgG2a
Validierte Anwendung Abk. ELISA