Description
- Species Reactivity: Rat
Specifications
Specifications
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | Cntf |
| Menge | 8 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Rat. |
| Zielspezies | Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Nachweisverfahren | Fluorescent |
| Show More |