Learn More
Abcam Rat brain tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Artikelnummer. 32144792 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32144792 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32144792 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1103482mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Spezifikation
Anwendungen Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Versandbedingung Blue Ice
Validierte Anwendung Abk. WB, SDS-PAGE, IP