Beschreibung
- Applications: Multiplex Protein Detection
- Species Reactivity: Rat
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | Cst3 |
| Menge | 8 Membranes |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Rat. |
| Zielspezies | Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Nachweisverfahren | Luminescent |
| Mehr anzeigen |