Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [RM117] Anti-Human IgG1 heavy chain (Biotin), 50 ug
Artikelnummer. 32115251 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115251 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115251 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab27218350ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon RM117
Konjugat Biotin
Zusammensetzung Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gensymbole IGHG1
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Validierte Anwendung Abk. ELISA