Learn More
Abcam Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP), 500 uL
Artikelnummer. 32111182 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32111182 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32111182 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab136757500uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Bovine
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Cow.
Zielspezies Bovine
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Cow
Validierte Anwendung Abk. Flow Cyt, IHC-Fr, ICC, IHC-P, WB, ELISA