Learn More
Abcam Rabbit Anti-Sheep IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Artikelnummer. 32117402 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117402 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117402 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab971271mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Form: Liquid
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Validierte Anwendung Abk. ICC, IHC-P, ELISA, WB