Learn More
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L, 1 mg
Artikelnummer. 32108985 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32108985 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32108985 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab67031mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Anti-Rat IgG H&L
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Ganzes Molekül Yes
Testspezifität This product reacts with Rat.
Produkttyp Polyclonal Antibody
Validierte Anwendung Abk. ICC/IF, ELISA, WB, IHC-Fr, IHC-P