Beschreibung
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
- Species Reactivity: Pig
- Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |