Learn More
Descrizione
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Specifica
Specifica
| Anwendungen | Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride |
| Gensymbole | Ighg1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?