Beschreibung
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Goat
- Storage Buffer: Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Immunogen |
| Menge | 500 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |