Beschreibung
- Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
- Form: Solid
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: 100% Pyripyropene A |
| Gensymbole | Pyripyropene A |
| Menge | 250 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Ambient |