Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Artikelnummer. 32121124 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 Tests
Packungsgröße:
8 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32121124 8 Tests 8 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32121124 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1974808Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with 1 citations.
  • Species Reactivity: Pig
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Menge 8 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Pig.
Zielspezies Pig
Produkttyp Secondary Antibody
Nachweisverfahren Fluorescent
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Pig