missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | CXCL10 |
| Menge | 10 x 96 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey. |
| Zielspezies | Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?