Beschreibung
- Applications: HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS
- Storage Buffer: Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
- Form: Liquid
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: 10% Dimethylsulfoxide |
| Gensymbole | ioSk line |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Verpackung | Small Vial |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Mehr anzeigen |