Learn More
Abcam Ionotropic Agonists Kit, 1 Kit
Artikelnummer. 32116622 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116622 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116622 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1203231Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Menge 1 Kit
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice